Läs mer
Biotin NHS, TRC
Produktkod. 30426980
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30426980 100 mg
1 options
Produktkod. 30426980 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS689500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Succinimido-(+)-biotin
CAS 35013-72-0
Molekylformel C14 H19 N3 O5 S
Kvantitet 100 mg
Synonym N-Succinimido (+)-Biotin
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
LEDER O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)ON3C(=O)CCC3=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoat
Molekylvikt (g/mol) 341.38
Formel vikt 341.1045