Läs mer
(+)-Biotin-ONP, TRC
Produktkod. 30345803
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30345803 10 mg
1 options
Produktkod. 30345803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB39160510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Biotin 4-Nitrophenyl Ester
CAS 33755-53-2
Molekylformel C16H19N3O5S
Kvantitet 10 mg
Synonym (+)-Biotin p-nitrophenyl ester, (+)-Biotin 4-nitrophenyl ester, [3aS-(3aalpha,4beta,6aalpha)]-hexahydro-2-oxo-1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid nitrophenyl ester, d-Biotin p-nitrophenyl ester, Biotin-Onp
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O5S/c20-14(24-11-7-5-10(6-8-11)19(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)17-16(21)18-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H2,17,18,21)/t12-,13-,15-/m0/s1
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
IUPAC-namn (4-nitrophenyl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoat
Molekylvikt (g/mol) 365.4
Formel vikt 365.1045