Läs mer
R&D Systems™ Biotin-PEG3-Azide
Produktkod. 18756335
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18756335 50 mg
1 options
Produktkod. 18756335 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 7524/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2764.32 SEK
    2449.65 SEK / 50mg
    Save 314.67 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Biotin with PEG linker and reactive click handle
Biotin-PEG3-Azide is a biotinylation reagent for labeling alkyne-containing biomolecules either via Cu(I)-catalyzed Azide-Alkyne Click Chemistry reaction (CuAAC) or via Cu(I)-free Strain-Promoted Alkyne-Azide Click Chemistry (SPAAC) reaction with cyclooctyne derivatives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3 AS,4 S,6 aR)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1 H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
CAS 875770-34-6
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Mål General Laboratory Research Reagent
Molekylformel C18H32N6O5S
Renhet 0.95