Läs mer
IBA Lifesciences Biotinstamlösning
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
:
100 mM
Beskrivning
- Biotinstamlösning för att bereda en dissociationsbuffert vid användning av Strep-tag™ teknik för celler (Fab-TACS™/Nano-TACS™ CD3/CD28 Streptamer™ MHC I Streptamer™ ).
- Biotintillsats orsakar snabb dissociation av isoleringsreagenser från cellytan.
- Således tas fullt funktionella, mycket rena och icke-inducerade celler emot
Greener Choice -krav
- undefined
- Non-Toxic
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 100 mM |
| Formulering | Upplöst i DPBS |
Endast för forskning.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
IBA Lifesciences Biotinstamlösning >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering