Läs mer
Biotin Sulfon, TRC
Produktkod. 30004663
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004663 5 g
30004950 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3890555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40720-05-6
Molekylformel C10 H16 N2 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 276.31
Synonym 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5,5-dioxide, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Biotin, 5,5-dioxide (7CI), Biotin sulfone
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2,5,5-trioxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotien[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyra
LEDER OC(=O)CCCC[C@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biotin Sulfone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O5S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-18(7,16)17)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Formel vikt 276.078