Läs mer
(-)-Biotin Sulfoxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Biotin Sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7+,9-,17?/m0/s1 |
| Formel vikt | 260.0831 |
| Procent renhet | >95% |