missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Biotin-VAD-FMK

Produktkod. 16425947
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16425947 5 mg
16410719 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16425947 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY100894

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Biotin-VAD-FMK is a cell permeable, irreversible biotin-labeled caspase inhibitor, used to identify active caspases in cell lysates.

Specifikationer

Kvantitet 5 mg
CAS 1135688-15-1
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 27.3 mg/mL (40.58 mM)
Förvaringskrav Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 672.81 g/mol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.