Läs mer
MedChemExpress Biotin-VAD-FMK
Produktkod. p-200104405
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Produktkod. 16425947
Brand: MedChemExpress HY100894
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Biotin-VAD-FMK is a cell permeable, irreversible biotin-labeled caspase inhibitor, used to identify active caspases in cell lysates.
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
CAS 1135688-15-1
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 27.3 mg/mL (40.58 mM)
Förvaringskrav Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 672.81 g/mol
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.