Läs mer
Invitrogen™ Biotin-XX, SE (6-((6-((biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)hexansyra, succinimidylester)
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Beskrivning
Den aminreaktiva biotin-XX, SE kan användas för att fästa denna viktiga hapten till biomolekyler av intresse för efterföljande detektion med streptavidin, avidin eller NeutrAvidin™ biotinbindande protein. Denna molekyl har en 14-atoms spacer betecknad med ''XX'' för att underlätta reaktivitet med molekylen och eventuellt tillgängliggörande för biotinet för avidin eller streptavidin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | Biotin-XX SE |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | Biotin-XX |
| Etiketttyp | Biotin och andra haptener |