Läs mer
Invitrogen™ Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, get anti-mus IgG
Beskrivning
SuperBoost™ tyramidsignalförstärkning är den mest känsliga metoden för detektering av låga rikliga mål i multiplexerbar fluorescerande immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH).
Funktioner
- Hög känslighet för detektering av lågnivå eller svårupptäckta mål genom fluorescerande avbildning
- Enkelt protokoll och detektering med standardfilter
- Lämplig för högupplösta multiplexbilder, sammärkt med DAPI, sekundära antikroppar och andra SuperBoost kit
- Kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment
Fördelar:
- Poly-HRP-förbättring: Flera HRP-enzymer är konjugerade med korta polymerer, vilket förbättrar signalen flera gånger jämfört med vanliga HRP-system
- Reaktionsstopplösning: Inkludera en HRP-stopplösning för att stoppa HRP-reaktionen
- Minskning av bakgrund: Inkludera blockerare för eliminering eller reduktion av endogent peroxidas och fluorescerande bakgrundssignaler
Hållbarhet:
- Stabil i 6 månader efter mottagande
Specifikationer
Specifikationer
| Tillräckligt för | 150 bilder |
| Produkttyp | SuperBoost™ Utrustning |
| Innehåll och lagring | Blockeringsbuffert (1X): 22,5mL, Poly-HRP-konjugerad get-anti-mus sekundär antikropp (1X): 22,5mL, Biotin-XX tyramidreagens, väteperoxid (stabiliserad 3% lösning): 28,5mL, Reaktionsbuffert (20X): 6mL, reaktionsstopplösning: 8mg, dimetylsulfoxid. 2 °C till 8 °C |
| Konjugera | Biotin-XX |