Läs mer
Invitrogen™ Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, get anti-kanin IgG
Produktkod. 15651892
Change view
Tillräckligt för:
150 bilder
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. Tillräckligt för Förpackningsstorlek
15651892 150 bilder Paket med 150
1 options
Produktkod. 15651892 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B40921
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kitet innehåller biotin XX-tyramid med poly-HRP-konjugerad get-anti-kanin IgG sekundär antikropp.
SuperBoost™ tyramidsignalförstärkning är den mest känsliga metoden för detektering av låga rikliga mål i multiplexerbar fluorescerande immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH).
Funktioner
  • Hög känslighet för detektering av lågnivå eller svårupptäckta mål genom fluorescerande avbildning
  • Enkelt protokoll och detektering med standardfilter
  • Lämplig för högupplösta multiplexbilder, sammärkt med DAPI, sekundära antikroppar och andra SuperBoost kit
  • Kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment
Fördelar:
  • Poly-HRP-förbättring: Flera HRP-enzymer är konjugerade med korta polymerer, vilket förbättrar signalen flera gånger jämfört med vanliga HRP-system
  • Reaktionsstopplösning: Inkludera en HRP-stopplösning för att stoppa HRP-reaktionen
  • Minskning av bakgrund: Inkludera blockerare för eliminering eller reduktion av endogent peroxidas och fluorescerande bakgrundssignaler
Hållbarhet:
  • Stabil i 6 månader efter mottagande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillräckligt för 150 bilder
Produkttyp SuperBoost™ Utrustning
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
•Blockeringsbuffert (1X): 22,5 ml, Poly-HRP-konjugerade getanti-mus sekundära antikroppar (1X): 22,5 ml, Biotin-XX tyramidreagens, väteperoxid (stabiliserad 3 % lösning): 28,5 ml, Reaktionsbuffert (20X): 6 ml, Reaktionsstopplösning: 8 mg, Dimetylsulfoxid
Konjugera Biotin-XX