Läs mer
Invitrogen™ Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, Streptavidin
Beskrivning
SuperBoost™ tyramidsignalförstärkning är den mest känsliga metoden för detektion av låga rikliga mål i multiplexerbar fluorescerande immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) och in situ hybridisering (ISH). SuperBoost kit kombinerar ljusstyrkan av AlexaFluor™ färgämnen med den överlägsna signalförstärkningen av en poly-HRP-medierad tyramidmärkningsreaktion för att producera en känslighet 10-200 gånger större än standardmetoder. För framstående forskning, SuperBoost kit skärper dina resultat för tydlig synlighet i kritiska områden som standardbildmetoder inte kan avslöja.
SuperBoost kit är enkla att använda och lätt att anpassa till standard ICC, IHC eller FISH experimentella protokoll, med vilken cell eller vävnadstyp som helst. Celler märkta med en SuperBoost kit kan avbildas med hjälp av vilken typ av mikroskop som helst, vilket ger högupplösta multiplexbilder. Detta speciella kit innehåller biotin XX-tyramid med HRP-konjugerat streptavidin. För detektion och ytterligare signalförstärkning används konjugerat streptavidin för att detektera specifikt avsatt biotin XX.
Funktioner av SuperBoost kit innehåller:
• Överlägsen känslighet för detektering av lågnivå eller svårupptäckta mål genom fluorescerande bildbehandling
• Enkelt protokoll och detektering med standardfilter
• Lämplig för högupplösta multiplexbilder —sammärkt med DAPI, sekundära antikroppar och annat SuperBoost kit
• Kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment
SuperBoost kit är baserade på tyramidsignalförstärkningssystemet, som använder den katalytiska aktiviteten av pepparrotsperoxidas (HRP) för att generera högdensitetsmärkning av ett målprotein eller nukleinsyrasekvens in situ. Ett typiskt ICC/IHC/ISH-experiment med en SuperBoost kit kräver 10-100 gånger mindre primär antikropp än standard ICC/IHC/ISH-experiment. SuperBoost kit erbjuder överlägsen specifik signalintensitet över bakgrund, så protokollet är lätt att optimera för att detektera specifik signal i prover där hög endogen autofluorescens observeras.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Biotin-XX |
| Kvantitet | 150 bilder |
| Innehåll och lagring | 1 kit tillräckligt för 150 objektglas (18 x 18 mm), innehållande: Blockeringsbuffert (1 X), 22,5 ml |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |
| Produktlinje | SuperBoost |
| Produkttyp | Tyramidkit |