Läs mer
(+)-Biotinyl 3,6,9-Trioxaundekanediamin, TRC
Produktkod. 30337602
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30337602 50 mg
1 options
Produktkod. 30337602 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB39504550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Biotinyl 3,6,9-Trioxaundecanediamine
CAS 359860-27-8
Molekylformel C18H34N4O5S
Kvantitet 50 mg
Synonym (3aS,4S,6aR)-N-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, EZ-Link Amine-PEO3-Biotin, EZ-Link Biotin-PEO-LC Amine
InChI formel InChI=1S/C18H34N4O5S/c19-5-7-25-9-11-27-12-10-26-8-6-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)21-18(24)22-17/h14-15,17H,1-13,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
LEDER NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxy]etoxy]etyl]pentanamid
Molekylvikt (g/mol) 418.55