Läs mer
Biotinyl-6-aminoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biotinyl-6-aminoquinoline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N4O2S/c24-17(21-13-7-8-14-12(10-13)4-3-9-20-14)6-2-1-5-16-18-15(11-26-16)22-19(25)23-18/h3-4,7-10,15-16,18H,1-2,5-6,11H2,(H,21,24)(H2,22,23,25)/t15-,16-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 370.1463 |