missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Biotinyl Cystamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biotinyl Cystamine Hydrochloride |
| CAS | 1346597-28-1 |
| Molekylformel | C14H27ClN4O2S3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3aS,4S,6aR)-N-[2-[(2-Aminoethyl)dithio]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N4O2S3.ClH/c15-5-7-22-23-8-6-16-12(19)4-2-1-3-11-13-10(9-21-11)17-14(20)18-13;/h10-11,13H,1-9,15H2,(H,16,19)(H2,17,18,20);1H/t10?,11-,13?;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.NCCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12 |
| IUPAC-namn | N-[2-(2-aminoethyldisulfanyl)ethyl]-5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.04 |
| Formel vikt | 414.0985 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?