Learn More
R&D Systems™ Biotinylated Recombinant Human IL-7 Protein
Código de producto. 18755935
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
25 μg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18755935
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ BTN007025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Carrier Free Recombinant Protein
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Biotinylated Recombinant Human IL-7 (Catalog # BTN007) binds to Recombinant Human IL-7R alpha/CD127 Fc Chimera (Catalog # 10531-IR ) with a ED50 of 0.200-2.00 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tillträdesnummer P13232.1
För användning med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 3574
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-observed: 15-28 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 17 kDa
Kvantitet 25 μg
Källa E. coli-derived human IL-7 protein Asp26-His177
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxinkoncentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias IL7, IL-7 interleukin-7, interleukin 7, Lymphopoietin-1, PBGF
Konjugera Biotin
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IL-7
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado