Beskrivning
- Specific for total MMP-1: recognizes pro MMP-1, active MMP-1 and MMP-1/TIMP-1 complex
- Range: 6.25-100ng/mL
- Sensitivity: 1.7ng/mL
- 5.5 hour protocol
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MMP-1 |
| Analysintervall | 6.25 to 100ng/mL |
| Korsreaktivitet | Human |
| Inkluderar | Microplate (12 x 8-well strip coated with Mouse Anti-MMP-1), Assay Buffer 1, Assay Buffer 2, 1mL Human MMP-1 standard (recombinant), Rabbit Anti-MMP-1 Antibody (lyophilised), donkey Anti-Rabbit HRP (lyophilised), Wash Buffer, TMB Substrate |
| Kvantitet | Each |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Känslighet | 1.7 ng/mL |
| Total analystid | 5.5 hr. |
| Innehåll och lagring | -15°C to -30°C |
| För användning med (applikation) | Measure MMP Protein levels |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MMP-1,Human, Assay
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-(RPN2610:)100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller (RPN2610:)100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.