Beskrivning
- Range: 7.8 to 500pg/mL
- Sensitivity: 2.5pg/mL
- Sample: 100μL 210 min. protocol
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNF-alpha |
| Analysintervall | 7.8 to 500pg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Analysis |
| Inkluderar | 96-well microplate coated with Mab (murine), 2 TNFa standard curve, 1 bottle x 25mL Wash Buffer 20X concentrate, 1 vial x 15mL Substrate solution, 1 vial 12mL sample diluent, 1 vial x 15mL stop solution, 1 adhesive plate cover |
| Kvantitet | Each |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Provvolym | 50 μL |
| Känslighet | 1.65 pg/mL |
| Total analystid | 210 min. |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Visa mer |