Beskrivning
- Range: 15-960pg/mL (0.75-48pg/well)
- Sensitivity: 10pg/mL (0.5pg/well)
- 5.5-hour protocol
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 15 to 960pg/mL |
| Inkluderar | Microplate (12 x 8-well strip coated with goat Anti-rat IgG), Peroxidase Conjugate (lyophilized), Leukotriene C4 standard, antiserum (lyophilized), TMB Substrate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate |
| Kvantitet | Each |
| Provtyp | Plasma, Cell or Tissue Preparations |
| Känslighet | 10 pg/mL |
| Total analystid | 5.5 hr. |
| Innehåll och lagring | -15°C to -30°C |
| För användning med (applikation) | For Plasma and cell/tissue preparations |
| Produkttyp | Leukotriene C4/D4/E4 Biotrak assay |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3