Beskrivning
- Specific for Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2)
- Either the endogenous (naturally occurring) or total (following activation using APMA) activity levels in samples can be detected
- Range and sensitivity equivalent to ELISA
- Non-radioactive coated microplate format for ease of use
- Measures active MMPs from a range of species, including human, mouse, rat, rabbit and porcine
- Applicable for complex biological samples such as serum, plasma, synovial fluids, tissue extracts, cell culture supernatants
- Flexible protocol to cover speed and sensitivity requirements
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MMP-2 |
| Analysintervall | 0.75 ng/ml/ (0.19 ng/ml possible with longer incubation)-12 ng/ml (3 ng/ml possibile with longer incubation) |
| Beskrivning | Matrix Metalloproteinase-2, Biotrak Assay |
| Molekylvikt (g/mol) | 66000 |
| Kvantitet | 96-wells |
| Provvolym | 100 μL |
| Känslighet | 0.5 ng/mL (short incubation), 190 pg/mL (longer incubation) |
| Innehåll och lagring | -15°C to -30°C |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Specificitet | The assay recognises the pro and active forms of MMP-2. It does not cross-react with other MMPs or TIMPs. Cross-reactivity has also been shown with rabbit, porcine, rat and mouse samples. Both pro and active MMP-2/TIMP-2 complexes as well as active MMP-2/ |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MMP-2, Biotrak Activity Assay, 96 wells'
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302-vid hudkontakt: .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1, 3-diol hydrochloride, zinc chloride, trometamol, S-2444 substrat