Beskrivning
- Range: 10-1280pg/mL (0.5-64pg/well)
- High sensitivity: 0.18pg/well, 3.6pg/mL
- Two-hour protocol (15-20 hours for maximum sensitivity
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Thromboxane B2 |
| Analysintervall | 10 to 1280pg/mL |
| Inkluderar | Microplate (12 x 8-well strip coated with donkey Anti-Rabbit IgG), Thromboxane B2 peroxidase Conjugate (lyophilized), 2.56ng standard (Thromboxane B2), antiserum (Rabbit Anti-thromboxane B2, lyophilized), TMB Substrate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate |
| Kvantitet | Each |
| Provvolym | 50 μL |
| Känslighet | 1.18 to 3.6 pg/mL |
| Total analystid | 2 hr. |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Produkttyp | Thromboxane B2 assay |