Läs mer
Biochrom Biowave 3+
Produktkod. 17243064 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
Inkluderar:
Specifikation, Bluetooth, skrivare
Specifikation, Bluetooth-anslutning
Specifikation, inbyggd seriell skrivare
Spektrofotometrar
Gränssnitt:
Stor disp, knappgränssnitt, Bluetooth
Stor skärm, knappgränssnitt
Skrivare ingår:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Gränssnitt Skrivare ingår
17243064 Specifikation, Bluetooth, skrivare Stor disp, knappgränssnitt, Bluetooth Ja
17120509 Spektrofotometrar Stor skärm, knappgränssnitt Nej
17223064 Specifikation, inbyggd seriell skrivare Stor skärm, knappgränssnitt Ja
17233064 Specifikation, Bluetooth-anslutning Stor disp, knappgränssnitt, Bluetooth Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17243064 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80300740
Beräknad leverans: 03-02-2027
Biowave 3+ erbjuder alla möjligheter för en UV/Vis-spektrofotometer av forskningskvalitet. Förvänta dig exceptionellt hög upplösning med 3 nm bandbredd. Den robusta designen och rimliga kostnaden gör det bra för studenter.
  • UV-Vis spektrofotometer med 3 nm bandbredd
  • Har en USB port för datainsamling
  • Förprogrammerade biovetenskapsmetoder, inklusive nukleinsyrakvantifiering (DNA, RNA och oligonukleotider), proteinanalyser och för cellodlingsdensitet (OD600 ) mätningar
  • Nukleinsyra skannar för renhetskontroll
  • Lågvolymkapacitet för användning med mikrovolymkyvetter
  • Ny optik med xenonkälla för lång lamplivslängd och låga driftskostnader
  • Välj att inkludera en inbyggd seriell skrivare, Bluetooth-anslutning eller båda
  • Lätt och stapelbar för förvaring
  • Spektrofotometer har 2 års garanti och Xenon-blixtlampan har 3 års garanti
  • IQ/OQ tillgänglig på begäran
Specifikationer
Strålens centrumhöjd 15 mm
Djup (engelska) 15,3 tum
Djup (metriskt) 390 mm
Detektortyp Twin CMOS Array
Visa Grafisk LCD
Språk Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Kinesiska, Japanska
Ljuskälla Xenonblixt
Produktlinje Biovåg 3+
Spektral bandbredd 3 nm
Typ UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 100/115/220/230 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
För användning med (applikation) UV/Vis-spektrofotometri
För användning med (utrustning) Mikrovolymkyvetter
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Specifikation, Bluetooth, skrivare
Gränssnitt Stor disp, knappgränssnitt, Bluetooth
Filtreringsgaller Platt galler
Buller ±0,005 topp till topp± 0,002 RMS
Fotometrisk linjäritet ±1,3 % eller± 0,008 A (den som är störst vid 546 nm)
Fotometriskt område -0,3 till 2,5 A, 0,3 till 199 %T
Fotometrisk repeterbarhet ±0,002 A till 0,5 A (vid 546 nm)
Skrivare ingår Ja
Form Rund
Stray Light <0.5 %T 340 nm
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängds repeterbarhet ±1 nm
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 260 mm