Läs mer
Descripción
- UV-Vis spektrofotometer med 5 nm bandbredd
- Har en USB port för datainsamling
- Förprogrammerade biovetenskapsmetoder, inklusive nukleinsyrakvantifiering (DNA, RNA och oligonukleotider), proteinanalyser och för cellodlingsdensitet (OD600 ) mätningar
- Nukleinsyra skannar för renhetskontroll
- Lågvolymkapacitet för användning med mikrovolymkyvetter
- Ny optik med xenonkälla för lång lamplivslängd och låga driftskostnader
- Välj att inkludera en inbyggd seriell skrivare, Bluetooth-anslutning eller båda
- Lätt och stapelbar för förvaring
- Spektrofotometer har 2 års garanti och Xenon-blixtlampan har 3 års garanti
- IQ/OQ tillgänglig på begäran
Especificaciones
Especificaciones
| Strålens centrumhöjd | 15 mm |
| Djup (engelska) | 15,3 tum |
| Djup (metriskt) | 390 mm |
| Detektortyp | Twin CMOS Array |
| Visa | Grafisk LCD |
| Språk | Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Kinesiska, Japanska |
| Ljuskälla | Xenonblixt |
| Produktlinje | Biovåg 3 |
| Spektral bandbredd | 5 nm |
| Typ | UV-Vis-spektrofotometer |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?