missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Biperiden hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. p-200099567
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16476106

Brand: Medchem Express HY13204

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Biperiden (KL 373) hydrochloride is a non-selective muscarinic receptor antagonist that competitively binds to M1 muscarinic receptors, thereby inhibiting acetylcholine and enhancing dopamine signaling in the central nervous system. Biperiden hydrochloride has the potential for the research of Parkinson's disease and other related psychiatric disorders.

Biperiden (KL 373) hydrochloride is a non-selective muscarinic receptor antagonist that competitively binds to M1 muscarinic receptors, thereby inhibiting acetylcholine and enhancing dopamine signaling in the central nervous system. Biperiden hydrochloride has the potential for the research of Parkinson's disease and other related psychiatric disorders.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Biperiden hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1235-82-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30ClNO
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym KL 373 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (57.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C1CC2C=CC1C2)(CCN3CCCCC3)C4=CC=CC=C4.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 347.92
Formel vikt 347.92
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.