Learn More
Biperiden hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18782754
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
18782754 50 mg
18702714 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18782754 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 2853/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Muscarinic receptor antagonist; some selectivity for M1
Muscarinic receptor antagonist that displays some selectivity for the M1 subtype (Ki values are 0.48, 2.4, 3.9, 6.3 and 6.3 nM for M1, M4, M3, M2 and M5 receptors respectively). Alleviates extrapyramidal symptoms associated with antipsychotic drugs. Displays antiparkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1235-82-1
Molekylformel C21H30ClNO
Molekylvikt (g/mol) 347.927
InChI-nyckel RDNLAULGBSQZMP-LIJKWCKLSA-N
Synonym 1r-1-1r,4r,5s-5-bicyclo 2.2.1 hept-2-enyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
PubChem CID 129318274
IUPAC-namn (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
LEDER C1CCN(CC1)CCC(C2CC3CC2C=C3)(C4=CC=CC=C4)O.Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Biperiden hydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 347.92
Procent renhet >99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.