Läs mer
Biperiden, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biperiden |
| CAS | 514-65-8 |
| Molekylformel | C21 H29 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Piperidinepropanol, α-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-α-phenyl-, 1-Piperidinepropanol, α-5-norbornen-2-yl-α-phenyl- (6CI,7CI,8CI), Akineton, Biperiden, KL 373, α-(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-α-phenyl-1-piperidinopropanol, α-5-Norbornen-2-yl-α-phenyl-1-piperidinepropanol, α-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl-α-phenyl-1-piperidinepropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29NO/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2/t17-,18+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@](CCN1CCCCC1)([C@H]2C[C@H]3C[C@@H]2C=C3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[(1R,4R,5S)-5-bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl]-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.46 |
| Formel vikt | 311.2249 |