Läs mer
Biphenyl-2-boronic acid, 95%
Produktkod. 15459069
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459069 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15459069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17547.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4688-76-0 | C12H11BO2 | 198.028 g/mol
It is a substrate employed in a palladium-catalyzed cross-coupling with benzylic acetates providing diarylmethanes. It is a reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions with arylhalides, dibromovinyl precursors, alkenyl tosylates and mesylates, and quinoline carboxylates. It is involved in intramolecular Friedel-Crafts alkylation for synthesis of chiral tetralins, hydroxylation to phenols and oxidative coupling with alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a substrate employed in a palladium-catalyzed cross-coupling with benzylic acetates providing diarylmethanes. It is a reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions with arylhalides, dibromovinyl precursors, alke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-2-boronic acid
CAS 4688-76-0
Smältpunkt 173°C to 194°C
Molekylformel C12H11BO2
MDL-nummer MFCD00136929
Kvantitet 1 g
Beilstein 3031806
Synonym 2-biphenylboronic acid, biphenyl-2-boronic acid, biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylboronicacid, 2-phenylphenyl boranediol, 2-phenylphenyl boronic acid, 1,1'-biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenylboronic acid, 2-phenylbenzeneboronic acid
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)(O)O
IUPAC-namn (2-phenylphenyl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.028
PubChem CID 4589187
Formel vikt 198.03
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.