Läs mer
Biphenyl-2-boronic acid, +97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10554964 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10554964 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10554964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394880050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-2-boronic acid
CAS 4688-76-0
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H11BO2
Linjär formel C6H5C6H4B(OH)2
MDL-nummer MFCD00136929
Kvantitet 5 g
Synonym 2-biphenylboronic acid, biphenyl-2-boronic acid, biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylboronicacid, 2-phenylphenyl boranediol, 2-phenylphenyl boronic acid, 1,1'-biphenyl-2-ylboronic acid, 2-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenylboronic acid, 2-phenylbenzeneboronic acid
InChI-nyckel HYCYKHYFIWHGEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)(O)O
IUPAC-namn (2-phenylphenyl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 198.028
PubChem CID 4589187
Formel vikt 198.05
Procent renhet ≥96.0% (HPLC)
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Biphenyl-2-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.