Läs mer
Bifenyl-2-boronsyra pinacolester, 97 %
Produktkod. 15445037
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445037 5 g 5g
15435037 1 g 1g
15455037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15445037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32320.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 914675-52-8 | C18H21BO2 | 280,174 g/mol
Bifenyl-2-boronsyra pinacol ester, används som en huvudsaklig fördel med användningen av boronsyraestrar i Suzuki-Miyaura korskopplingar - Möjliggör kopplingen av organoboronsyror som är känsliga för hydrolytisk deborering. Den inkluderar andra ytterligare tillämpningar, såsom ett antal kirala borsyraestrar, såsom de som illustreras nedan, har använts som inducerare i stereoselektiva reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Bifenyl-2-borsyra pinacol ester, används som en huvudsaklig fördel med användningen av boronsyraestrar i Suzuki-Miyaura korskopplingar- Möjliggör kopplingen av organoboronsyror som är känsliga för hydrolytisk deborering. Den inkluderar andra ytterligare tillämpningar, såsom ett antal kirala borsyraestrar, såsom de som illustreras nedan, har använts som inducerare i stereoselektiva reaktioner.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 914675-52-8
Molekylformel C18H21BO2
Molekylvikt (g/mol) 280.174
MDL-nummer MFCD14636459
InChI-nyckel WCXWQEUBHZKNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-2-boronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 59207619
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(2-fenylfenyl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-2-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 76 °C till 79 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 280.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.