Läs mer
Biphenyl-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11459922
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459922 5 g 5g
11469922 25 g 25g
11479922 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459922 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12049.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt. reaktionen av 2a-substituerade bifenyl-2-karboxylsyror (där 2a-substituenten är H, CO2H, NO2, Cl, OMe eller CO2Me) med blytetraacetat i återloppskokande bensenlösning, under en kväveatmosfär, ger 3,4-bensokumarin som en viktig organisk produkt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt. reaktionen på 2′ -substituerade bifenyl-2-karboxylsyror (där 2′ -substituent är H, CO2H, NO2, Cl, OMe eller CO2Me) med blytetraacetat i återloppskokande bensenlösning, under en kväveatmosfär, ger 3,4-bensokumarin som en viktig organisk produkt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947-84-2
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.221
MDL-nummer MFCD00002463
InChI-nyckel ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC-namn 2-fenylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-2-carboxylic acid
Smältpunkt 110°C to 114°C
Kokpunkt 343°C to 344°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 974075
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Biphenyl-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phenylbenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.