Läs mer
Bifenyl-3,3',5,5'-tetrakarboxylsyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16677042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16677042 100 mg
16667042 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16677042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465831000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 4371-28-2 | C16H10O8 | 330.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4371-28-2
Molekylformel C16H10O8
Molekylvikt (g/mol) 330.25
MDL-nummer MFCD16621475
InChI-nyckel QURGMSIQFRADOZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn [1,1'-bifenyl]-3,3',5,5'-tetrakarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Alfa vektor BIFENYLTETRAKARBOXYLICACID
Kemiskt namn eller material Biphenyl-3,3 ',5,5 '-tetracarboxylic acid
Smältpunkt >400 °C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Konformerar
Analysprocentintervall 94,0 till 106,0 % (Titrering med NaOH)
Förpackning glasflaska
Kvantitet 100 mg
UN-nummer 3077
Formel vikt 330.25
Fysisk form Kristallint fast ämne eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.