Läs mer
Biphenyl-3,3'-dicarboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biphenyl-3,3'-dicarboxylic acid |
| CAS | 612-87-3 |
| Molekylformel | C14H10O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O4/c15-13(16)11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(8-10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18) |
| LEDER | C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(3-carboxyphenyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.23 |
| Formel vikt | 242.0579 |