Läs mer
Biphenyl-3-boronic acid, 98%
Produktkod. 11378496
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378496 5 g 5g
11368496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17552.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5122-95-2 | C12H11BO2 | 198.028 g/mol
It is a biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor. It is evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors. It is a reactant involved in coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide and direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a biological reagent used as a boronate-assisted fluorogenic chemosensor. It is evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors. It is a reactant involved in coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide and direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool dry conditions in well sealed containers. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5122-95-2
Molekylformel C12H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 198.028
MDL-nummer MFCD01318102
InChI-nyckel GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-biphenylboronic acid, biphenyl-3-boronic acid, 1,1'-biphenyl-3-ylboronic acid, biphenyl-3-ylboronic acid, 3-phenylphenyl boranediol, 3-phenylphenyl boronic acid, 3-biphenyl boronic acid, 3-phenylbenzeneboronic acid, 3-biphenylylboronic acid, 1,1'-biphenyl-3-yl boronic acid
PubChem CID 2734315
IUPAC-namn (3-phenylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)C2=CC=CC=C2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-3-boronic acid
Smältpunkt 206°C to 211°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2836311
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 198.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.