Läs mer
Biphenyl-3-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11325499
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325499 1 g 1g
11315499 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11325499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50453.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1204-60-0
Molekylformel C13H10O
Molekylvikt (g/mol) 182.222
MDL-nummer MFCD01740432
InChI-nyckel KFKSIUOALVIACE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-biphenyl-3-carbaldehyde, biphenyl-3-carbaldehyde, 3-formylbiphenyl, ccris 3164, biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-difenilaldeide italian, 1,1'-biphenyl-3-carboxaldehyde, 3-biphenyl carboxaldehyde
PubChem CID 121053
IUPAC-namn 3-phenylbenzaldehyde
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-3-carboxaldehyde
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 182.22
Procent renhet 95%