Läs mer
Biphenyl-4,4'-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biphenyl-4,4'-D2 |
| CAS | 6120-99-6 |
| Molekylformel | C12 D2 H8 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-4,4'-d2 (9 CI), Biphenyl-4,4'-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI), 4,4'-d2-Biphenyl, 4,4'-Dideuterobiphenyl, Biphenyl-p,p'-d2, Biphenyl-4,4'-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]c1ccc(cc1)c2ccc([2 H])cc2 |
| IUPAC-namn | 1-deuterio-4-(4-deuteriophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.2201 |
| Formel vikt | 156.0908 g/mol |
| Visa mer |