Läs mer
Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride) |
| CAS | 531-85-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride (Benzidine Dihydrochloride) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H12 N2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Biphenyl-4,4'-diamine Dihydrochloride, Phenylbutazone Imp. E (EP) as Dihydrochloride, Benzidine Dihydrochloride, Phenylbutazone Impurity E as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-aminophenyl)aniline;dihydrochloride |
| Visa mer |