Läs mer
Bifenyl-4,4'-dikarbonitril, 98 %
Produktkod. 11322166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322166 1 g 1g
11332166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03450.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1591-30-6 | C14H8N2 | 204,232 g/mol
Bifenyl-4,4'-dikarbonitril används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Bifenyl-4,4′ -dikarbonitril används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1591-30-6
Molekylformel C14H8N2
Molekylvikt (g/mol) 204.232
MDL-nummer MFCD00013805
InChI-nyckel KAXYYLCSSXFXKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-biphenyldicarbonitrile, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanobiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbonitrile, 4,4'-dicyanodiphenyl, 4,4'-diphenyldicarbonitrile, 4-4-cyanophenyl benzonitrile, 4-4-cyanophenyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 15321
IUPAC-namn 4-(4-cyanofenyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-4,4'-dicarbonitrile
Smältpunkt 232°C to 236°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1869917
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 204.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.