Läs mer
Bifenyl-4-borsyra, 97+%
Produktkod. 11480118
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480118 1 g 1g
11490118 5 g 5g
11400128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23703.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
CAS: 5122-94-1 | C12H11BO2 | 198,03 g/mol
Används i Suzuki-reaktioner och som mellanprodukter av flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används i Suzuki-reaktioner och som mellanprodukter av flytande
kristaller.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5122-94-1
Molekylformel C12H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 198.03
MDL-nummer MFCD00093311
InChI-nyckel XPEIJWZLPWNNOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid, biphenyl-4-boronic acid, 4-biphenyl boronic acid, biphenylboronic acid, 4-phenylphenyl boranediol, 4-phenylphenyl boronic acid, biphenyl-4-ylboronic acid, 1,1'-biphenyl-4-yl-boronic acid, 4-phenylbenzeneboronic acid
PubChem CID 151253
IUPAC-namn (4-fenylfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-4-boronic acid
Smältpunkt 238°C to 247°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 2937410
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 198.03
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.