Läs mer
Bifenyl-4-borsyra pinacolester, 97 %
Produktkod. 15446368
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446368 5 g 5g
15436368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59919.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 144432-80-4 | C18H21BO2 | 280,17 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes och läkemedel.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144432-80-4
Molekylformel C18H21BO2
Molekylvikt (g/mol) 280.17
MDL-nummer MFCD07368291
InChI-nyckel REDKQKNJWVIPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylboronic acid pinacol ester, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-biphenylyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-biphenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-1,1'-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl biphenyl, 2-biphenyl-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl diphenyl
PubChem CID 11989651
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(4-fenylfenyl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-4-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 280.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.