Läs mer
Bifenyl-4-karbonylklorid, 98 %
Produktkod. 11491698
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491698 10 g 10g
11401708 50 g 50g
11411708 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13956.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216,66 g/mol
Bifenyl-4-karbonylklorid användes vid framställningen av en ny tiokarbamidförening, N-(6-metylpyridin-2-yl-karbamotioyl)bifenyl-4-karboxamid. Den användes också vid framställning av 5-CF3-oxazolanalog, 2-{4-[2-(2-bifenyl-4-yl-5-trifluormetyl-oxazol-4-yl)-etoxi]-fenoxi}-2-metyl-propionsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bifenyl-4-karbonylklorid användes vid framställningen av en ny tiokarbamidförening, N-(6-metylpyridin-2-yl-karbamotioyl)bifenyl-4-karboxamid. Den användes också vid framställning av 5-CF3-oxazolanalog, 2-{4-[2-(2-bifenyl-4-yl-5-trifluormetyl-oxazol-4-yl)-etoxi]-fenoxi}-2-metyl-propionsyra.
Löslighet Hydrolys i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14002-51-8
Molekylformel C13H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 216.66
MDL-nummer MFCD00000692
InChI-nyckel JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
PubChem CID 84151
IUPAC-namn 4-fenylbensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-4-carbonyl chloride
Smältpunkt 110 °C till 115 °C
Kokpunkt 160 °C (2 mmHg)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 472842
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolys i vatten.
Formel vikt 216.67
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Biphenyl-4-carbonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4-carbonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.