Läs mer
Bifenyl-4-karboxaldehyd, 98+%
Produktkod. 11462528
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462528 100 g 100g
11399419 5 g 5g
11452528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15839.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3218-36-8 | C13H10O | 182,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3218-36-8
Molekylformel C13H10O
Molekylvikt (g/mol) 182.22
MDL-nummer MFCD00006947
InChI-nyckel ISDBWOPVZKNQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarboxaldehyde, 4-biphenylaldehyde, p-phenylbenzaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, biphenyl-4-carboxaldehyde, 4-formylbiphenyl, p-biphenylylaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, p-biphenylaldehyde, p-biphenylcarboxaldehyde
PubChem CID 76689
IUPAC-namn 4-fenylbensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 57 °C till 61 °C
Densitet 1.107
Kokpunkt 184 °C (11 mmHg)
Flampunkt 172 °C (341 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 606693
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 182.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.