Läs mer
Biphenyl-4-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11479653
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479653 500 g 500g
11459653 25 g 25g
11469653 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479653 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12438.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-92-2 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
Bifenyl-4-karboxylsyra används vid syntes, karakterisering av europium, terbiumkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bifenyl-4-karboxylsyra används vid syntes, karakterisering av europium
, terbiumkomplex.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-92-2
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.221
MDL-nummer MFCD00002553
InChI-nyckel NNJMFJSKMRYHSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylcarboxylic acid, biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, p-phenylbenzoic acid, 4-carboxybiphenyl, para phenyl benzoic acid, 4-diphenylcarboxylic acid, diphenyl-4-carboxylic acid, 4-carboxy-1,1'-biphenyl
PubChem CID 66724
IUPAC-namn 4-fenylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-4-carboxylic acid
Smältpunkt 223°C to 227°C
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 973519
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.