Läs mer
Bifenyl-4-sulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11490117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490117 100 g 100g
11470117 5 g 5g
11480117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21031.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1623-93-4 | C12H9ClO2S | 252,71 g/mol
Det är en reaktant för framställning av anilinopyrimidinsulfonamider som potentiella anticancermedel, syntes av hämmare av hypoxiinducerbar faktorväg. Den deltar i framställningen av hydroxi-sulfonyl-piperidinylbutyramider som HDAC-hämmare och potentiella antitumörer och är också involverad i palladiumkatalyserad desulfitativ C-arylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en reaktant för framställning av anilinopyrimidinsulfonamider som potentiella anticancermedel, syntes av hämmare av hypoxiinducerbar faktorväg. Den deltar i framställningen av hydroxi-sulfonyl-piperidinylbutyramider som HDAC-hämmare och potentiella antitumörer och är också involverad i palladiumkatalyserad desulfitativ C-arylering.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Håll borta från fukt, baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1623-93-4
Molekylformel C12H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 252.71
MDL-nummer MFCD00078658
InChI-nyckel ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylsulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-biphenylsulfonylchloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, biphenyl-4-sulphonyl chloride, 4-phenylbenzene-1-sulfonyl chloride, 1,1-biphenyl-4-sulfonylchloride, pubchem20990
PubChem CID 74192
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Smältpunkt 112 °C till 117 °C
Kokpunkt 200 °C till 205 °C (6 mmHg)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2694373
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
IUPAC-namn [1,1'-bifenyl]-4-sulfonylklorid
Formel vikt 252.72
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.