Läs mer
Alfa Aesar™ Biphenyl-4-thiocarboxamide, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biphenyl-4-thiocarboxamide |
| CAS | 13363-50-3 |
| Molekylformel | C13H11NS |
| MDL-nummer | MFCD02179225 |
| Kvantitet | 5g |
| Synonym | 1,1'-biphenyl-4-carbothioamide, 4-biphenylthioamide, biphenyl-4-carbothioic acid amide, 4-biphenylthiocarboxamide, 4-phenylthiobenzamide, 4-phenylbenzene-1-carbothioamide, biphenyl-4-carbothioamide, biphenyl-4-thiocarboxamide, acmc-20amoc |
| InChI-nyckel | HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=S)N |
| IUPAC-namn | 4-phenylbenzenecarbothioamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.298 |
| Visa mer |