Läs mer
Bifenyl, 99 %
Description
Bifenyl används i kombination med Li-metall för generering av aktiverad Ca-metall. Det används också som viktigt utgångsmaterial för framställning av polyklorerade bifenyler. Det är också en mellanprodukt för produktion av en mängd andra organiska föreningar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bifenyl används i kombination med Li-metall för generering av aktiverad Ca-metall. Det används också som viktigt utgångsmaterial för framställning av polyklorerade bifenyler. Det är också en mellanprodukt för framställning av en mängd andra organiska föreningar
. Löslighet
Anmärkningar
Lösligt i alkohol och eter Förvaras svalt, torrt i väl förslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Biphenyl |
| Smältpunkt | 69 °C till 72 °C |
| Densitet | 0.99 |
| Kokpunkt | 254 °C till 255 °C |
| Flampunkt | 113 °C (235 °F) |
| Odör | Trevligt |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1634058 |
| Merck Index | 14,3314 |
| Show More |
Safety and Handling
- Biphenyl
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Biphenyl
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.