Läs mer
Biphenyl, 99%
Produktkod. 11473983
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473983 5000 g 5000g
11463983 250 g 250g
11453983 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11473983 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10265.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 92-52-4 | C12H10 | 154.21 g/mol
Bifenyl används i kombination med Li-metall för generering av aktiverad Ca-metall. Det används också som viktigt utgångsmaterial för framställning av polyklorerade bifenyler. Det är också en mellanprodukt för produktion av en mängd andra organiska föreningar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bifenyl används i kombination med Li-metall för generering av aktiverad Ca-metall. Det används också som viktigt utgångsmaterial för framställning av polyklorerade bifenyler. Det är också en mellanprodukt för framställning av en mängd andra organiska föreningar
. Löslighet
Anmärkningar
Lösligt i alkohol och eter Förvaras svalt, torrt i väl förslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-52-4
Molekylformel C12H10
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00003054
InChI-nyckel ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl, phenylbenzene, diphenyl, 1,1'-diphenyl, bibenzene, lemonene, xenene, phenador-x, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
IUPAC-namn 1,1'-bifenyl
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl
Smältpunkt 69°C to 72°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 254°C to 255°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Odör Pleasant
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1634058
Merck Index 14,3314
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether
Formel vikt 154.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.