Läs mer
Biphenyl-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Biphenyl D10 |
| CAS | 1486-01-7 |
| Molekylformel | C12 2H10 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-d10, Biphenyl-d10 (6 CI,7 CI,8 CI), 1,1'-Biphenyl-d10, Perdeuteriobiphenyl, Perdeuterobiphenyl, Biphenyl D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.27 |
| Formel vikt | 164.141 g/mol |
| Visa mer |