Läs mer
Bifenyl, Mikromol™
Produktkod. 17912976
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17912976 100 mg
1 options
Produktkod. 17912976 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0918.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bifenyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl
CAS 92-52-4
Analyt- eller komponentnamn Biphenyl
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H10
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Biphenyl, Fenbufen Imp. C (EP), 1,1'-Biphenyl, Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY, Fenbufen Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,1'-bifenyl
Molekylvikt (g/mol) 154.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 154,0783 g/mol