Läs mer
Bifenyl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12909444 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12909444 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12909444 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.00 SEK
    503.41 SEK / 1ml
    Save 67.59 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Bifenyl92-52-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biphenyl
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 92-52-4
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Rapporter från Certificate of Analysis riktar in sig på analyter med en +/−2 % noggrannhet och korrigerar för råmaterialrenhet.
Molekylformel C12H10
MDL-nummer MFCD00003054
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1,1'-bifenyl
Lösningsmedel eller matris Metylenklorid
Molekylvikt (g/mol) 154.21
PubChem CID 7095
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:17097
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Biphenyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning