Specifikationer
| CAS | 92-52-4 |
| Smältpunkt | 68°C |
| Färg | White |
| Kokpunkt | 255°C |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C12H10 |
| MDL-nummer | 3054 |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 154.21g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Biphenyl
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.